Merck
55556
Supelco
Crotonaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Synonim(y):
2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-(2-butenylidene)hydrazone, 3-(2-Butenylidene-hydrazono)-2-diphenylacetyl-indan-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C27H22N2O2/c1-2-3-18-28-29-25-21-16-10-11-17-22(21)26(30)24(25)27(31)23(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h2-18,23-24H,1H3/b3-2+,28-18+,29-25-
Klucz InChI
HYQCUKOHQHEHJH-HVBJSQNKSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazardSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)