Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino nitrogen, ≥4.5% , ash, ≤65% , E.coli, negative CFU/g , moulds, ≤50 CFU/g , proteins, ≥62.5% , sodium chloride, ≤0.5% , total coliforms, ≤5 CFU/g , Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g , total nitrogen, ≥10% , yeasts, ≤50 CFU/g
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8-7.2 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 36904-2ML | 04061837579615 |
| BCR297-25MG | 04061832658575 |
| 35602-10MG | 04061831812299 |
| 35602-1G | 04061834183372 |
| 55535-500G | 04065266888928 |