Merck
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleimide
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
Beilstein:
1524594
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (HPLC)
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
ciąg SMILES
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
Klucz InChI
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)