55493
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
purum, ≥95.0% (RT)
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (RT)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
~225 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Klucz InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?