The purity of this product was determined by Gas Chromatographic analysis (GC). This product has been discontinued.
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
grade
analytical standard
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
770 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
Quality Level
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
c'est quoi la technique de dosage de l'Hexamethylenetetramine ?