Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-783-4
Beilstein/REAXYS Number:
878582
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53354-1ML | 04061832559209 |