Informacje o tej pozycji
assay
≥97.0% (NT)
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.), ~84 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448), Hrh3(85268)
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?