Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2271703
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(CCCCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
HXATVKDSYDWTCX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52888-50MG | 04061834113591 |
| 52888-10MG | 04061834113577 |
| 52888-250MG | 04061834113584 |