Przejdź do
52383
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine, predominantly cis
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H43NO5
Masa cząsteczkowa:
413.59
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥85.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
516245241378887
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
form
solid
form
solid
form
-
form
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)