Przejdź do
51624
[(3R)-3-Hydroxy-cis-octadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R,9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxyoleyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H47NO5
Masa cząsteczkowa:
441.64
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥85.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
InChI key
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524135238378887
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)