Merck
52288
6-Methoxy-2-naphthol
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2043873
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxy-2-naphthol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR8962-200MG04065266399523