Merck
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Diguanidine hydrogen phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.07
Beilstein:
3755909
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98.0% (NT)
mp
247-250 °C (dec.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)