Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
EC Number:
238-041-3
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1162153
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Selectophore™
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES string
C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
InChI key
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?