Merck
49539
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Synonim(y):
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
Wybierz wielkość
Produkt 49539 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-846-3
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI key
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.5 °F - closed cup
flash_point_c
110.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49539-100MG04061833976494