49516
Maize GMO Standard 1507
Set with 0%, 0.1%, 1% and 10% 1507
Synonim(y):
GMO Standard ERM-418
About This Item
klasa czystości
certified reference material
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)