Merck
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Synonim(y):
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Beilstein:
125804
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Gibberella fujikuroi
Próba
≥99.0% (TLC)
mp
96-100 °C
rozpuszczalność
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: pyridine
Inne uwagi
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)