Merck
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
zakres etykietowania
0.4-0.6 mmol/g loading
Matryca
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
temp. przechowywania
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)