Merck
47564
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-O-[bis(benzyloxy)phosphoryl]-L-tyrosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H34NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.65
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4285612
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
form
powder (amorphous)
optical activity
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
Other Notes
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)