Merck
47442
Fmoc-Asn-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonim(y):
Fmoc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.45
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4617499
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
optical activity
[α]20/D −37±1°, c = 1% in DMF: AcOH (99:1)
mp
184-188 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H21N3O7/c26-23(29)13-22(24(30)35-16-11-9-15(10-12-16)28(32)33)27-25(31)34-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H2,26,29)(H,27,31)/t22-/m0/s1
InChI key
MPNFRQBESOZRJG-QFIPXVFZSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)