Kluczowe dokumenty
46367
2,4,5-T solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid solution
About This Item
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?