Merck
463515
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H146N8O10Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1600.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
682 nm
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)