Merck
46309
Supelco
Griseofulvin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.77
Beilstein:
95226
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
spektrum działania antybiotyku
fungi
Zastosowanie
agriculture
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
Klucz InChI
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nidhi Aggarwal et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 158-166 (2013-01-30)
The main objective of the study was to develop a microemulsion (ME) formulation of griseofulvin for the treatment of dermatophytosis (Indian Patent Application 208/DEL/2009). The oil phase was selected on the basis of drug solubility whereas the surfactant and cosurfactant
Marc S Raab et al.
Cancer research, 72(20), 5374-5385 (2012-09-04)
In contrast to normal cells, malignant cells are frequently aneuploid and contain multiple centrosomes. To allow for bipolar mitotic division, supernumerary centrosomes are clustered into two functional spindle poles in many cancer cells. Recently, we have shown that griseofulvin forces
Aditya K Gupta et al.
Pediatric dermatology, 30(1), 1-6 (2012-09-22)
Two oral antifungal agents, griseofulvin and terbinafine, have regulatory approval in the United States, but it is unknown whether one has superior overall efficacy. Genus-specific differences in efficacy are believed to exist for the two agents. It is not clear
S Knasmüller et al.
Critical reviews in toxicology, 27(5), 495-537 (1997-11-05)
Griseofulvin (GF) has been in use for more than 30 years as a pharmaceutical drug in humans for the treatment of dermatomycoses. Animal studies give clear evidence that it causes a variety of acute and chronic toxic effects, including liver
Mads H Rønnest et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(10), 3342-3347 (2009-05-01)
Griseofulvin was identified as an inhibitor of centrosomal clustering in a recently developed assay. Centrosomal clustering is an important cellular event that enables bipolar mitosis for cancer cell lines harboring supernumerary centrosomes. We report herein the synthesis and SAR of