Informacje o tej pozycji
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
801 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.), n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
solvent strength ε (Al2O3)
0.58
λ
1 cm path, H2O reference
UV absorption
λ: 255 nm Amax: 1.0, λ: 275 nm Amax: 0.1, λ: 300 nm Amax: 0.01
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
141-78-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45763-250MG-R | 04061838186041 |