Kluczowe dokumenty
45528
4-Hydroxybenzonitrile
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
110-113 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
Klucz InChI
CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)