Merck
45451
Supelco
Dinobuton
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30
Beilstein:
2065340
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)OC(C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O7/c1-5-9(4)11-6-10(15(18)19)7-12(16(20)21)13(11)23-14(17)22-8(2)3/h6-9H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
HDWLUGYOLUHEMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Gas chromatographic analysis of isophen (acrex) in the air of the work area].
M D Babina
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 57-58 (1987-08-01)
A Espinosa-Mansilla et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(5), 1976-1980 (1999-12-20)
A kinetic study of the degradation of dinobuton in an alkaline medium has been undertaken by using a stopped-flow pneumatic system. A semiautomatic method for determining dinobuton is proposed for the first time. A detection limit of 0.40 microg mL(-)(1)
[Biological activity of soil microorganisms as an indicator of the toxic effects of acrex and metathione].
S A Ivashina
Gigiena i sanitariia, (12)(12), 65-66 (1983-12-01)
[Biological action of Acrex and substantiation of its maximum allowable concentration in atmospheric air].
R U Ubaĭdullaev et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 74-75 (1988-05-01)
[The characteristics of extracting 4-methyl-2,6-dinitrophenol and 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenol from aqueous solutions].
V K Shormanov et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 40(1), 36-38 (1997-01-01)