44967
Cerium(III) Ionophore
Selectophore™, function tested
Synonim(y):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolamine
About This Item
linia produktu
Selectophore™
Postać
solid
jakość
function tested
mp
126-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Klucz InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.