Merck
44880
Supelco
1-Phenyleicosane
analytical standard
Synonim(y):
Eicosylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.64
Beilstein:
2561141
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
40-43 °C
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)