Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.43
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6604677
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Selectophore™
Quality Level
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459
bp
112-114 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C19H29F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-23-18-15-12-11-14-17(18)19(20,21)22/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
InChI key
OGLHFFDFYYGSSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 176737-5G | 04061838203748 |
| 176737-25G | 04061838752956 |