Merck
442283
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-5′-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
134-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
Zastosowanie
Photochromic dye
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)