Merck
44201
Dimethyldodecylethylammonium hydroxide solution
purum, ~1.0 M in methanol
Synonim(y):
Dodecyldimethylethylammonium hydroxide, Dodecylethyldimethylammonium hydroxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
concentration
~1.0 M in methanol
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)