Merck
44191
9-Decenoic acid
analytical standard
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
238-410-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
95.0-105.0% (T), ≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.444-1.450, n20/D 1.447 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
InChI key
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44191-100MG04061832282282