Merck
44184
Supelco
Pymetrozin
reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.23
Beilstein:
7814151
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
Klucz InChI
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li-Xiang Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 165, 104548-104548 (2020-05-04)
Pymetrozine is a promising chemical used to control brown planthopper, which developed resistance to imidacloprid and buprofezin in the past decade. Field efficacy indicates that pymetrozine can reduce the number of offsprings of brown planthopper, but the specific physiological mechanism