Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
664,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.502-1.512
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(OCCCCC)C1=CC=CC=C1O
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
InChI key
RANVDUNFZBMTBK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay - | assay ≥98% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amyl salicylate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?