gęstość pary
5.96 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 47.8 °C)
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
temp. samozapłonu
401 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?