Merck
43924
Supelco
3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Ondansetron Related Compound A (USP), Ondansetron impurity A (PhEur), 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.80
Beilstein:
11612579
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥90.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤10.0% HPLC impurities
≤5% solvents
≤5% water
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
GFQLILQFQHMEPF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)