Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
Free halogens, passes test, ≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water
evapn. residue
<0.0003%
color
APHA: ≤10, clear
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 235 nm Amax: 1.00, λ: 240 nm Amax: 0.20, λ: 250 nm Amax: 0.05, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 340-400 nm Amax: 0.01
suitability
passes test for HPLC
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer | description HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer | description anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8% | description biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.9% | assay ≥99.9% | assay ≥99.8% | assay 99.9% |
| grade HPLC grade | grade HPLC Plus | grade ZerO2® | grade biotech. grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) | bp 39.8-40 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?