Kluczowe dokumenty
43165
trans-2,3-Diphenyl-1-phthalimidoaziridine
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.37
Beilstein:
1395096
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (HPLC)
mp
174-176 °C
ciąg SMILES
O=C1N(N2[C@@H]([C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c5ccccc15
Inne uwagi
Stable precursor for 1-amino-trans-2,3-diphenylaziridine; The free hydrazine is a reagent for α,β-epoxyketone#8594;alkynone fragmentation; Reagent used for the key cyclization step in the synthesis of a isoindolobenzazepine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
F.G. Fang et al.
Tetrahedron Letters, 30, 2747-2747 (1989)
Organic Syntheses, 55, 52-52 (1976)
D. Felix et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 1276-1276 (1972)
R.K. Muller et al.
Organic Syntheses, 55, 114-114 (1976)