Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C36H60O7/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-12-16-36(8)28(22)23(38)18-26-34(6)15-14-27(33(4,5)25(34)13-17-35(26,36)7)43-32-31(41)30(40)29(39)24(19-37)42-32/h10-11,22-32,37-41H,9,12-19H2,1-8H3/b21-11-/t22-,23+,24-,25?,26?,27?,28+,29-,30+,31-,32+,34+,35-,36+/m1/s1
InChI key
PHLXREOMFNVWOH-WJJFPOJFSA-N
General description
Application
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
W tym artykule przedstawiamy kilka zastosowań HPTLC i standardów analitycznych dla ginsenozydów.
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 422371-5G | 04061838139580 |
| 422371-1G | 04061832103105 |
| 43084-5MG | 04061832108025 |