Merck
429651
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
analytical standard, for environmental analysis
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder or crystals
mp
192-195 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Klucz InChI
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)