Merck
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
environmental standard
Próba
99%
mp
101-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
Klucz InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)