Merck
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
environmental standard
Próba
99%
mp
117-119 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
Klucz InChI
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)