Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 180±10°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤5.0% water
mp
215-218 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74893-1G | 04061826653845 |
| 74893-5G | 04061833358917 |
| 42899-10MG | 04061832105178 |