Merck
42717
Supelco
Nα-(5-Hydrazino-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-[(5-Hydrazinyl-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, HDNP-L-Val-NH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N6O5
Masa cząsteczkowa:
312.28
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ravi Bhushan et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 86-94 (2008-03-21)
Five new chiral derivatizing reagents 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-alaninamide (HDNP-l-Ala-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylalaninamide (HDNP-l-Phe-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-valinamide (HDNP-l-Val-NH2), 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-leucinamide (HDNP-l-Leu-NH2) and 5-hydrazino-2,4-dinitrophenyl-l-phenylglycinamide (HDNP-d-Phg-NH2) were synthesized by straightforward two-step synthesis starting from 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene. Nucleophilic substitution of one fluorine atom in DFDNB with different amino acid amides yielded Marfey's