Merck
42488
Bacopaside X
analytical standard
Synonim(y):
Jujubogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside], Jujubogenin isomer of bacopasaponin C
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H74O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
899.07
UNSPSC Code:
85151701
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
InChI key
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nitra Nuengchamnong et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 121-134 (2016-07-17)
Bacopa monnieri (L.) Wettst. (Scrophulariaceae) is an Ayurvedic medicinal plant used as a memory enhancer. Its major chemical constituents are Bacopa saponins consisting of jujubogenin and pseudojujubogenin glycosides. These two aglycones are isomers different at the positions of prenyl substitution
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
265314-5G04061837072208