Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
218-434-6
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
mp
133-134 °C (lit.)
λmax
608 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-16(2)13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
LHGMHYDJNXEEFG-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylindoaniline, also known as phenol blue is a solvatochromic, nonfluorescent dye.
Application
N,N-Dimethylindoaniline has been used to study the solvent polarity effects that may be seen during the solute-solvent H-bond interactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 97 % | description ReagentPlus®, ≥99% | description ≥99% | description ≥99% |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| composition Dye content, 97% | composition - | composition - | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 133-134 °C (lit.) | mp <−50 °C (lit.) | mp - | mp −140 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?