Przejdź do
42409
Lewatit® MonoPlus M 800
~1.3 mmol/g
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41116105
form
beads
Quality Level
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~50% loss on drying
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
quaternary amine
particle size
~0.6 mm
capacity
~1.3 mmol/g
separation technique
anion exchange
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
42409-250G-F04061833397053
42409-1KG-F04061838089380