Informacje o tej pozycji
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Level
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥98.0%
form
solid
optical activity
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
173-177 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
InChI key
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 42100-500MG | 04061833277171 |