Merck
41810
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H90O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1811058
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (TLC)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
suitability
in accordance for fatty acid composition
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
InChI key
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90935-50MG04061833253250
4908504061833962992
45330-250MG-R04061835377367