Merck
41544
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
250 μm (60 mesh)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd SS405
particle size
250 μm (60 mesh)
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CDS000888-1G04061838353412