Merck
41301
2-Methyl-2-pentenal
analytical standard
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
210-789-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.448-1.452, n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
41301-1ML04061832080802